Soporte con porta-embudos de decantación
Proveedor: Avantor
241-0046EA 254 EUR
241-0046
Soporte con porta-embudos de decantación
Soportes de retortas
Soporte de hierro fundido revestido con PU de 200×450 mm, varilla de acero de 500×12 mm, nuez y porta-embudos doble.
  • La altura del porta-embudos se puede regular
  • El porta-embudos mide 300×100 mm, las aberturas para embudos miden 65 mm, distancia desde el centro: 200 mm