Esta buscando: Recipientes de reacción
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN® borosilicate glass.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Numero del catalogo: (BOHLB320-01)
Proveedor: Bohlender
Descripción: PFA, translucent.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (646-0035)
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN®, borosilicate glass.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
Proveedor: Bohlender
Descripción: PTFE, white.
Proveedor: Bohlender
Descripción: PFA, translucent.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN® borosilicate glass.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN® borosilicate glass.
Promoción
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Proveedor: WTW
Descripción: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Numero del catalogo: (PALL97134)
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Vaso de reacción cilíndrico, Stainless steel pressure vessel, Acero inoxidable, Capacidad: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom