Contenedor anti-Beta para líquidos, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
113-2806EA 406 EUR
113-2806
Contenedor anti-Beta para líquidos, Nalgene®
Cajas Cajas de radiación beta y gama
Acrílico, transparente, de 9 mm de grosor.
  • Se entrega con una botella de HDPE 2 l para residuos líquidos; los disolventes orgánicos podrían necesitar una botella diferente
  • Una pared protectora cubre la botella de residuos sin impedir el acceso a la tapa de la botella
Información de suministro: Se suministran con botella de PE para residuos líquidos.