VWR®, Contenedor de radiación beta
Proveedor: VWR
VWR®
113-8993EA 715 EUR
113-8993
VWR®, Contenedor de radiación beta
Cajas Cajas de radiación beta y gama
Acrílico, transparente, 10 mm de grosor.
  • Tapa con bisagra integrada para un llenado fácil y un rápido vaciado
  • Sólida, manejable y fácil de limpiar
Brinda una máxima protección para el almacenamiento a corto plazo o transporte de materiales secos o líquidos ligeramente contaminados.
Dimensiones internas (An×Pr×Al): 285×285×580 mm.