Gradillas flotantes para tubos
Proveedor: Heathrow Scientific
212-9127EA 26.5 EUR
212-9127 212-9126 212-9125
Gradillas flotantes para tubos
Gradillas Tube Racks
Poliespuma, de colores.
  • Flotante; puede flotar incluso completas e impide que los recipientes colocados sobre él sean cubiertos por el agua
  • Diversas formas geométricas permiten una colocación individual y bien organizada al introducirlos en el baño
  • Con asas, para un manejo sencillo
Para atemperar microtubos y de ensayo, tubos de centrífuga y recipientes con reactivos, en baños de agua.