¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "soportes-de-tincion"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/40/18989840.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  DWK Life Sciences
Descripción:   Vidrio de cal sodada y acero inoxidable
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Stand, Tinción, without staining jars, Plexiglas
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Numero del catalogo: (631-0340)
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Stainless steel
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Gradilla, Tinción, with staining bottles and rubber teat, Madera
Numero del catalogo: (631-0341)
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Staining racks made of stainless steel according to Bongert. Complete with glass tray and stainless steel rack.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HECH41240010)
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1-12 and field for inscriptions.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 15
  1  2  Siguiente