VWR®, Racks para criocajas
Proveedor: VWR
VWR®
211-0230EA 300 EUR
211-0230 211-0231
VWR®, Racks para criocajas
Gradillas Soportes de criocajas
De acero inoxidable, con asas.
En las gradillas horizontales caben criocajas de hasta 133×133 mm.