Esta buscando: Botellas con gravedad específica
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Brand
Descripción: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type
Proveedor: Brand
Descripción: Borosilicate glass 3,3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Proveedor: Brand
Descripción: Vidrio borosilicato 3.3. DIN ISO 3507 (tipo Gay-Lussac)
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Pycnometer, Sin ajustar, Volumen nominal: 50 ml, Vidrio de borosilicato 3.3
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Proveedor: Industrial Physics
Descripción: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Pycnometer, con cabezal especial para minerales y materiales bituminosos, Volumen nominal: 1000 ml, DURAN® Borosilicate glass
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Numero del catalogo: (KAVA632431722019)
Proveedor: Kavalier
Descripción: SIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: SciLabware
Descripción: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Numero del catalogo: (WITG3.902.002)
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (WITG8.126.139)
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Pycnometer, according to Hubbard
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Numero del catalogo: (WITG3.935.003)
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom