Cámaras de fondo plano
Proveedor: CAMAG
552-0022EA 342 EUR
552-0022 552-0010 552-0015 552-0024 552-0009
Cámaras de fondo plano
Depósitos de revelado de TLC
La cámara de fondo plano permite el revelado del cromatograma en condiciones de saturación parcial o total de la atmósfera del depósito, con vapores de disolvente. El grado de presaturación de capa no puede controlarse a menos que se utilicen accesorios adicionales.