Pulverizador de reactivo
Proveedor: CAMAG
552-0031EA 254 EUR
552-0031
Pulverizador de reactivo
Atomizadores
Vidrio, pulverizador. Alternativa rentable para el atomizador de TLC.
  • Se puede utilizar con aire comprimido o nitrógeno
  • Los reactivos se pulverizan en un pulverizador aerosol fino