Cajas/racks recargables de colores variados para Cargadores Pak Rak®/Pak Rak® Plus de VWR
613-0348EA 8.3 EUR
VWRI613-0348
Cajas/racks recargables de colores variados para Cargadores Pak Rak®/Pak Rak® Plus de VWR
Cajas/racks articulados, rellenables, autoclavables para rellenos de puntas de pipeta.
  • Suficientemente resistente para muchas esterilizaciones en autoclave
  • El inserto separado incluye una parte superior biselada y una superficie extra resistente para pipeteo multicanal
  • Los lados ventilados aseguran una esterilización eficaz de las puntas durante la esterilización en autoclave
Se utiliza con cargadores Pak Rak y Pak Rak Plus.
Información para pedidos: Incluye amarillo, blanco, azul, verde y granate en el mismo paquete.
Las cajas/racks para puntas de 100-1250 µl sólo son adecuadas para cargadores Pak Rak Plus.