VWR®, Puntas capilares para carga de gel
Proveedor: VWR
VWR®
732-0509EA 105 EUR
732-0509 732-0508
VWR®, Puntas capilares para carga de gel
Puntas de pipetas
Sección capilar no biselada, no graduada, compatibilidad de tipo H.
  • El fino capilar entre las placas de gel permite rellenar con precisión entre los dientes del peine para gel
  • Con áreas de ajuste amplias para adaptarse incluso a pipetas antiguas