VWR®, Straw Pipettes
Proveedor: VWR
VWR®
612-1675EA 53.7 EUR
612-1675
VWR®, Straw Pipettes
Pipetas Pipetas tipo pajitas
PP, ionizado, desechables, estériles, sin graduación
  • Trazabilidad incluida la fecha de caducidad en el envase secundario
  • La bolsa con cremallera puede cerrarse a fin de garantizar la protección de los productos
  • El precinto garantiza la esterilidad del producto cuando se abre por primera vez
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904