¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
limpiadores-de-pipeta
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/35/18945335.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Brand
Descripción:   This system enables trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing.
Proveedor:  Nalgene
Descripción:   These conveniently packaged sets contain a basket, a jar and a washer. A larger size is available to accomodate up to 32″ (81 cm) long pipettes.
Proveedor:  Nalgene
Descripción:   For washing and rinsing of pipettes. Insert a filled pipette basket. Attach it to your sink water or DI tap and drain for repeated, automatic fill and...
Proveedor:  KARTELL
Descripción:   Rinsing sets for cleaning pipettes up to 600 mm length and Mohr burettes gently and efficiently. The entire washing system consists of a washer, a pip...
Numero del catalogo: (HECH42597003)
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Pipette cleaning set consisting of a plastic jar and a pipette basket made of stainless steel wire.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BOEI137100-2)
Proveedor:  BOEKEL SCIENTIFIC
Descripción:   This apparatus combines the essential features of a pipette washer and a pipette dryer.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 6  de 6