Bandeja de pipetas
Proveedor: Kartell
612-1810EA 18.8 EUR
612-1810
Bandeja de pipetas
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas para pipetas
PVC.
  • Accesorio de gran utilidad, no sólo para pipetas
  • Para 7 pipetas de Ø <20 mm o para 16 pipetas de Ø <10 mm
  • Para pipetas de diferente longitud
An×Prof×Al: 283×216×40 mm