Sistema de almacenamiento y clasificación
Proveedor: Heathrow Scientific
612-1861EA 115 EUR
612-1861
Sistema de almacenamiento y clasificación
Soportes de pipetas
ABS, de color. Para pipetas estándar y de cultivo de tejidos, y cajas de pipetas. Construcción robusta y estable.
  • Adecuados para pipetas estándar y de cultivo de tejidos de 0,1 a 25 ml
  • 4 compartimentos con ventanas de visualización laterales que permiten una visión clara, incluso cuando se disponen varios sistemas uno junto a otro
  • Soportes de pinza laterales para accesorios de pipetas o perillas de pipetas