Soporte imantado para pipetas
Proveedor: Heathrow Scientific
612-2994EA 107 EUR
612-2994
Soporte imantado para pipetas
Soportes de pipetas
De plástico ABS azul
  • Robusto
  • Se puede montar sobre un refrigerador o un armario metálico mediante los imanes colocados en las cuatro esquinas
  • Compuesta de cuatro compartimentos para almacenar pipetas
Información para pedidos: se suministra con dos soportes para pipeteadores de diversos tipos.