Soporte para pipetas
Proveedor: Bel-Art Products, a part of SP
612-9998EA 66.1 EUR
612-9998
Soporte para pipetas
Soportes de pipetas
PP blanco, rectangular, autoclavable
  • Gradillas sólidas que soportan 50 pipetas en una distribución vertical de 5×10
  • Los estantes superiores y centrales cuentan con orificios con un diámetro de 16 mm; los orificios del estante inferior tienen un diámetro de 16 mm a 6 mm. Las puntas de las pipetas no entrarán en contacto con la superficie de la mesa
  • Las paredes laterales disponen de mangos para un transporte cómodo