VWR®, Pera de pipeteado de vacío/presión
Proveedor: VWR
VWR®
612-2705EA 20.4 EUR
612-2705
VWR®, Pera de pipeteado de vacío/presión
Pipetas Bombas de pipeteadores
De caucho negro con racor de PVC
  • Para extraer muestras gaseosas o aspirar gas a través de instrumentos
  • Dos válvulas de caucho de paredes gruesas
Capacidad: 85 ml
Color: negro
Información para pedidos: Disponible sin tubos.