Micropipetas, según Pr. Delbrück, minicaps®
Proveedor: Hirschmann Laborgeräte
minicaps
612-2451EA 107 EUR
612-2451 612-2453 612-2449
Micropipetas, según Pr. Delbrück, minicaps®
Pipetas Microcapilares
DURAN®, borosilicate glass, sodium-heparinised, disposable.
  • Certificado de conformidad
  • De extremo a extremo: al llenarlas de forma completa contienen el volumen especificado
  • Envase seguro que las protege durante el transporte
Precisión: 0,5%.
Reproducibilidad: 1%.
Certificaciones: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Envase: 100 micropipetas en un vial de cristal con tapón dispensador y código de color, 10 viales en cada caja de cartón.