Esta buscando: Microcapilares
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: HIRSCHMANN
Descripción: DURAN®, borosilicate glass, with ring mark, disposable.
Proveedor: Schott AG
Descripción: High precision capillaries made from borosilicate 3.3 glass.
Proveedor: HIRSCHMANN
Descripción: Clear glass, both end open.
Proveedor: Vitrex Medical A/S
Descripción: These tubes are supplied fire polished at the colour-coded end, which should be sealed with the Sigillum Wax. Fire polishing reduces wear on the centr...
Proveedor: HIRSCHMANN
Descripción: DURAN®, borosilicate glass, not heparinised, disposable.
Proveedor: Vitrex Medical A/S
Descripción: Vitrex® pre-calibrated pipettes are for users who require very accurate capillary tube volume. The pipettes are manufactured to ISO 7550.
Proveedor: Vitrex Medical A/S
Descripción: These disposable capillary tubes for blood gas analyses are made from heavy walled glass.
Proveedor: HIRSCHMANN
Descripción: Capilares desechables para centrifugación en análisis de sangre.
Proveedor: Vitrex Medical A/S
Descripción: For single use.
Proveedor: HIRSCHMANN
Descripción: Microcapilares desechables con minitapones. Vidrio Schott DURAN®. Exactitud (desde 5 μl) ± ≤0,5%, CV ± ≤1%. Con número de lote en el envase.
Numero del catalogo: (MODU569013)
Proveedor: Vitrex Medical A/S
Descripción: This capillary dispenser is a unique liquid handling tool, developed to empty capillary tubes for blood or other liquids.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: HIRSCHMANN
Descripción: DURAN®, borosilicate glass, sodium-heparinised, disposable.
Proveedor: HIRSCHMANN
Descripción: Openend®, disposable capillary pipettes, sodium heparinized, DURAN®, certified conformity, with predefined breaking point for exact volume configurati...
Proveedor: Brand
Descripción: Konformitätsbescheinigt.
Proveedor: MARIENFELD
Descripción: These micro pipettes made of glass can dispense more accurately than conventional pipettes. They are used for dispensing very small amounts of liquids...
Proveedor: CAMAG
Descripción: Capilares de vidrio desechables para la siembre manual de muestras de 0,5, 1,2 o 5 µl. Manipulación con una mano. Se pueden colocar en posición median...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom