Pipetas aforadas, 1 aforo
Proveedor: Brand
PLASTIBRAND®
612-1287EA 26.4 EUR
612-1287 612-1298 612-1282 612-1295
Pipetas aforadas, 1 aforo
Pipetas Pipetas aforadas
PP de alta transparencia.
  • Calibradas por vertido (TD, Ex)
  • Inscripciones en azul
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no causará que se excedan de forma permanente los límites de tolerancia. Se recomiendan temperaturas en la limpieza inferiores a 60 °C para preservar las marcas y las inscripciones
  • Resistente a la rotura