Esta buscando: Remitentes de envíos y contenedores
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (216-1294)
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM: 1 * 55 UN
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: FreezeTherm® dry ice shipping systems provide a readily available, convenient, and affordable method of protecting frozen products in transit. A wide ...
Promoción
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: These moulded containers are designed for logistics applications in the pharmaceutical industries, where temperature-sensitive products have to be tra...
Promoción
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: EPS (expanded polystyrene).
Numero del catalogo: (SCATE280C)
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMPM477-6)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: PVC, translucent.
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: Polyurethane.
Numero del catalogo: (216-1337)
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: EPS (expanded polystyrene).
UOM: 1 * 4 UN
Numero del catalogo: (216-1323)
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM: 1 * 19 UN
Numero del catalogo: (216-1339)
Proveedor: Sonoco Thermosafe
Descripción: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM: 1 * 35 UN
Numero del catalogo: (DGINBM003)
Proveedor: DGP INTELSIUS GMBH
Descripción: The Intelsius® Biomailer is designed for use within national and global postal networks shipping small specimens, such as blood vials and slides.
UOM: 1 * 50 UN
New Product
Numero del catalogo: (DAKL460583)
Proveedor: DAKLAPACK
Descripción: These non-transparent absorbing materials are part of the packaging instruction P650. In emergencies the material will absorb all the liquid that has ...
UOM: 1 * 100 UN
Numero del catalogo: (DAKL520300)
Proveedor: DAKLAPACK
Descripción: The patented MiniMailBox system is approved for use in every country as a recognised safe way of transporting biological substances category B, UN3373...
UOM: 1 * 100 UN
Numero del catalogo: (DAKL15004)
Proveedor: DAKLAPACK
Descripción: Ideal for sending diagnostic specimens.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: DAKLAPACK
Descripción: These kits contain a cardboard outer box (UN3373 or UN2814), a 500 ml green leak proof container, plastic shock absorbers and absorbing tube holders.
Proveedor: DAKLAPACK
Descripción: Made up of expanded polystyrene (EPS).
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom