Tarjetas FTA®, Whatman™
Proveedor: Qiagen
Whatman™ FTA®
512-1162EA 112 EUR
512-1162 512-1161 512-1160 512-1082 512-1078 512-1077 730-1358 730-1359 512-1163 730-1414 512-1079 730-1360 730-1361 730-1362
Tarjetas FTA®, Whatman™
Sistemas para almacenamiento de ácidos nucleicos
Para la recogida, transporte, registro y aislamiento de ácidos nucleicos a temperatura ambiente. Las tarjetas FTA® contienen productos químicos que lisan las células, desnaturalizan las proteínas y protegen los ácidos nucleicos de las nucleasas, la oxidación y los daños causados por radiación UV. Estas tarjetas inactivan rápidamente organismos, como los patógenos de transmisión hemática, e impiden el crecimiento de bacterias y otros microorganismos. Las tarjetas FTA® están disponibles en varios formatos para adecuarse a todas las necesidades. Adecuadas para aplicaciones en procedimientos forenses, transgénicos, medicina de transfusión, screening de plásmidos, descubrimiento de fármacos y genómica.
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
Tarjeta FTA® Classic: cuatro áreas de muestras para la aplicación de hasta 500 µl de sangre completa o 100 µl de homogeneizado vegetal. Estas tarjetas resultan prácticas para realizar diversos ensayos de la misma muestra o para la recogida de varias muestras animales o vegetales en una sola tarjeta.
Tarjeta FTA® Mini: dos áreas de muestras para la aplicación de hasta 250 µl de sangre completa o 50 µl de homogeneizado vegetal. Estas tarjetas resultan prácticas para protocolos que requieren distintas ubicaciones para los análisis y el archivo de las muestras.
Tarjeta FTA® Micro: un área de muestras para la aplicación de hasta 125 µl de sangre completa o 25 µl de homogeneizado vegetal. Se recomiendan para casos en los que sólo se necesite procesar una muestra.
Tarjeta FTA® Gene: tarjeta con marco rígido. Tres áreas de muestras para la aplicación de hasta 225 µl de sangre completa o 30 µl de homogeneizado vegetal.
Tarjetas FTA® indicadoras: iguales a las tarjetas estándar, pero incluyen un indicador de color que cambia del rosa al blanco al aplicar la muestra. Se recomiendan para muestras incoloras (por ejemplo, de células bucales o cultivadas).
PlantSaver® FTA® Cards: Feature a laminated flap that allows vigorous crushing of the plant sample into the FTA® matrix without damaging the FTA® Card. Four sample areas per card.