¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Sistemas para almacenamiento de ácidos nucleicos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (N633-50ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
UOM:  1 * 50 ml
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effect...
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   Para recolección, almacenamiento, procesamiento y envío de tarjetas FTA®
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   Para la recogida, transporte, registro y aislamiento de ácidos nucleicos a temperatura ambiente. Las tarjetas FTA® contienen productos químicos que li...
Numero del catalogo: (512-1150)
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   For the collection and transport of blood and body fluids.
UOM:  1 * 100 UN
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   Tecnología FTA® en formato de 96 pocillos para aplicaciones de alto rendimiento.
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   FTA® Elute Cards utilise Whatman FTA® technology that simplifies the handling and processing of nucleic acids. DNA is eluted in an easy step, providin...
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   Drug metabolism (DM), pharmacokinetic (PK) and toxicokinetic (TK) studies provide crucial insight into how drug candidates behave in the body and are ...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 13
  1  2  Siguiente