Esta buscando: Morteros
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Porcelana, fabricados conforme a la norma DIN 12906.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Stainless steel 18/10.
Proveedor: VITLAB
Descripción: Melamina blanca, con tapa.
Numero del catalogo: (HECH47029008)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Descripción: Porcelana con borde. Superficie de molienda vidriada opcional.
Proveedor: SciLabware
Descripción: Ideal for mixing and grinding powders.
Proveedor: Kavalier
Descripción: Choice of glazed or unglazed porcelain mortars.
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Liquid nitrogen cooled mortars without pestles, for grinding frozen samples.
Proveedor: LEMKE, GERD
Descripción: Mortars are made of agate which provides a high-quality, flawless grinding surface.
Numero del catalogo: (BELAH372600100)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5ml microcentrifuge tub...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom