Esta buscando: Morteros y manos de mortero
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Porcelana.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Agate.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Porcelana, fabricados conforme a la norma DIN 12906.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Agate.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Agate.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Stainless steel 18/10.
Numero del catalogo: (BOCH8936)
Proveedor: BOCHEM
Descripción: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (AXYGPES-15-B-SI)
Proveedor: Corning
Descripción: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 UN
Certificados
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Mortero y cabeza de mano de mortero de acero inoxidable.
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Numero del catalogo: (NUNC533669)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Morteros con manos de mortero, Kit estéril, Nunc™, HDPE
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: Kavalier
Descripción: Morteros con manos de mortero, Altura: 135 mm
Proveedor: VITLAB
Descripción: Melamina blanca, con tapa.
Numero del catalogo: (HECH47029008)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Descripción: Porcelana con borde. Superficie de molienda vidriada opcional.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom