FSistemas de mopa seca para salas limpias
Proveedor: VWR
VWR®
129-0074EA 540 EUR
129-0074
FSistemas de mopa seca para salas limpias
Mopas
Fabricadas en poliéster con revestimiento de PVA o NovaLite™. Las cabezas de fregona absorben rápidamente los agentes de limpieza y se pueden utilizar en superficies extensas como suelos, paredes y techos. El PVA es ideal para la industria de semiconductores y microelectrónica. Este material suelta poca pelusa y es de secado rápido, garantizando que las superficies quedarán limpias, secas y sin residuos. NovaLite™ tiene las mismas propiedades que el PVA, pero además se puede utilizar con desinfectantes y autoclavar. Con cabezal en ángulo para una aplicación más sencilla.
  • Se puede utilizar con o sin cubo o escurridor
  • Secado rápido, ideal para zonas en las que la humedad es crítica
  • Disponibles en diferentes anchos, estériles y no estériles
  • Lavables, y por lo tanto reutilizables
Adecuados para salas limpias clase 10, ISO 4 y M2.5 e inferiores.
Información para pedidos: El sistema de fregona se compone de cabezal, el adaptador de acero inoxidable correspondiente y el mango de mopa. Todos los componentes se deben pedir por separado.