Armario para portaobjetos con soportes
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
631-0824EA 129 EUR
631-0824 631-0823
Armario para portaobjetos con soportes
Portas
Los soportes para portaobjetos de cartón ofrecen una referencia inmediata y una rápida recuperación.
  • El soporte duradero está equipado con un cartón y un marco de plástico protector que garantiza la protección de las muestras
  • Cada tarjeta para portaobjetos acepta cuatro portaobjetos de cualquier grosor
  • Las cuatro lengüetas de protección visibles ofrecen un indexado a la vista, y las líneas de datos adaptadas a las ranuras numeradas permiten una completa identificación de los portaobjetos y la introducción de comentarios
Se pueden añadir, eliminar o cambiar fichas para una rápida actualización.