Estaciones de trabajo y almacenamiento para tubos y placas de PCR
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4818EA 181 EUR
732-4818
Estaciones de trabajo y almacenamiento para tubos y placas de PCR
Gradillas Tube Racks
Práctica plataforma para almacenar tubos y para dosificar reactivos antes y después del procesamiento de la muestra.
  • Permite el almacenamiento de varias estaciones de trabajo.
  • Temperatura de almacenaje: hasta -190 °C
Holds:
96×0,2 ml V-bottom tubes
96×0,3 ml U-bottom Omnistrips
Thermo-Tube plates
Thermo-Fast® non-skirted 96-well plates
Thermo-Fast® semi-skirted 96-well plates
48×0,5 ml Thermo-Tubes