Estación de trabajo para PCR
732-0810EA 50.2 EUR
VWRI732-0810
Estación de trabajo para PCR
PP.
  • La gradilla de 96 pocillos extraíble independiente admite una placa, tubos de 0,2 ml o tiras de tubos de 0,2 ml
  • Los pocillos adicionales de la estación de trabajo admiten tubos de 0,5 ml, 1,5 ml o 2,0 ml
  • Se puede autoclavar y congelar
Esta estación de trabajo es ideal para la preparación de muestras para PCR o para procedimientos completos.