¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (23)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Alfombrillas de sellado de microplacas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Películas de poliolefina de 50 µm con adhesivo de silicona inerte encapsulado. Especialmente indicadas para qPCR en tiempo real, conservación y c...
UOM:  1 * 100 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Diseñadas para reducir la evaporación al usar placas de 96 pocillos. Almohadillas de silicona que se adaptan a la mayoría de las placas de PCR de 96 p...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Alfombrilla de sellado de microplacas, WebSeal, PTFE/Silicone, Blue, 96 square well shape, pre-slit, No estéril
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Alfombrilla de sellado de microplacas, MicroMat CLR, Silicona, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 7 mm, pre-slit, No estéril
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Microplacas alfombrillas de sellado, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/Silicone, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, No estéril
Numero del catalogo: (548-2141)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Alfombrilla de sellado de microplacas
UOM:  1 * 5 UN
Proveedor:  NUNC
Descripción:   Fabricadas en elastómero termoplástico (TPE), excepto los cierres de silicona ya perforados. Para el sellado de placas de 96 pocillos, especialmente p...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Siguiente