¿Quiere conectarse de nuevo?
Placas 96 DeepWell™de 1,0 ml, Nunc™
Proveedor: Thermo Scientific
Nunc™ DeepWell™
PS. Ideales para aplicaciones de obtención de muestras, almacenamiento y quimioteca combinatoria.
  • Pocillos cilíndricos con fondo redondo para una mezcla y recuperación óptimas
  • Fácil de usar con instrumentos de manipulación automática de muestras
  • Retícula alfanumérica para una rápida identificación de las muestras
  • Posibilidad de sellarla con tapones de pocillos y cinta selladora
  • Formato estéril con certificado de que no contiene ARNasa y ADNasa
Color: transparente
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Color Volumen de trabajo recomendado Estéril Env Material Núm. Catálogo VWR Cantidad
Placa 96 DeepWell™ de 1,0 ml estéril incoloro 900 µl + 32 PS 736-0603
Placa 96 DeepWell™ de 1,0 ml sin esterilizar incoloro 900 µl - 32 PS 736-0602
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Estéril Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Alfombrilla de sellado, estéril + 25 732-2676
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR