¿Quiere conectarse de nuevo?
Storage plates, 1536-well, MASTERBLOCK®
Proveedor: Greiner bio-one
MASTERBLOCK®
PP, without lid. Ideal for high throughput screening applications.
  • Biologically inert, resistant to commonly used solvents (such as DMSO, acetonitrile or acetone) and temperature resistant (−196 °C to +121 °C)
  • Uniform external dimensions and tolerances
  • Can be sealed with adhesive films and heat seals
  • Alphanumeric well coding
  • Working volume: 3 to 15 µl
Colour: Natural
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Color Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Placas de almacenamiento, fondo V natural 60 738-0081
Placas de almacenamiento, fondo V, esterilizadas natural 60 737-3532
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR