¿Quiere conectarse de nuevo?
Placas U96 DeepWell™ de 1,3 y 2,0 ml, Nunc™
Proveedor: Thermo Scientific
Nunc™ DeepWell™
PP. Diseño de tamaño reducido con tecnología de pocillos compartidos para aumentar el volumen. Ideales para aplicaciones de obtención de muestras, almacenamiento y quimioteca combinatoria.
  • Pocillos redondos para reducir la retención de líquido
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos, disolventes y alcoholes usados en química combinatoria
  • Diseño de pocillos especial para optimizar la capacidad de almacenamiento y la mezcla
  • Retícula alfanumérica para una rápida identificación de las muestras
  • Formato estéril con certificado de que no contiene RNAsa y DNAsa
Color: transparente
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Color Volumen de trabajo recomendado Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Placa U96 DeepWell™, 1,3 ml, estéril incoloro 50 - 1000 µl 50 736-0600
Placa U96 DeepWell™, 1,3 ml, no estéril incoloro 50 - 1000 µl 50 736-0601
Placa U96 DeepWell™, 2,0 ml, estéril incoloro 50 - 1900 µl 60 736-0606
Placa U96 DeepWell™, 2,0 ml, no estéril incoloro 50 - 1900 µl 60 736-0607
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Color Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Alfombrilla de cierre, TPE natural 50 732-2668
Alfombrilla de cierre, TPE natural 50 732-2669
Alfombrilla de cierre, TPE azul 50 732-2672
Alfombrilla de cierre, precortada, silicona natural 50 732-2673
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.