¿Quiere conectarse de nuevo?
Deep well storage plate, 384-well
Proveedor: Thermo Scientific
ABgene®
This high density deep well plate has a maximum well volume of 300 µl and is ideal for storage and transportation of liquids and compounds. Each well has a conical bottom for easy sample retrieval.
Color: transparente
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Color Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Placa de almacenamiento con pocillos profundos, 384 pocillos, 300 µl incoloro 50 732-4902
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.