¿Quiere conectarse de nuevo?
Placas de pocillos profundos para almacenamiento, 96 pocillos, 2,2 ml, Mark II
Proveedor: Thermo Scientific
ABgene®
PP. Placas de 96 pocillos con pocillos redondos para aplicaciones de almacenamiento y cribado.
  • Volumen de trabajo de 2,2 ml cuando se sella con adhesivo o calor, o 1,8 ml cuando se sella con una alfombrilla de sellado de 96 tapones
  • Fondo de pocillo cónico para facilitar la recuperación de la muestra
  • Diseño de reborde elevado con soporte y anillo de apilamiento
Color: natural
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Color Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Placa de almacenamiento, 2,2 ml, Mark II natural 50 732-4910
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.