¿Quiere conectarse de nuevo?
Placas de almacenamiento, 384 Deep Well
Proveedor: Thermo Scientific
ABgene®
PP. Para el almacenamiento o transporte de muestras de volumen pequeño.
  • 384 pocillos rectangulares, capacidad máxima: 120 µl
  • Fondo de los pocillos con forma de V que facilita la extracción de la muestra
  • Bordes de pocillos elevados que permiten un cierre eficaz y reducen la contaminación cruzada
  • Los bordes adicionales en las esquinas protegen la lámina adhesiva
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Color Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Placas de almacenamiento natural 50 732-4879
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR