VWR®, Placas de pocillo profundo, 96 pocillos cuadrados, 2,5 ml
Proveedor: VWR
VWR®
732-0612EA 46.95 EUR
732-0612
VWR®, Placas de pocillo profundo, 96 pocillos cuadrados, 2,5 ml
Microplacas Placas Deep Well
PP. Estas placas admiten 2,5 ml (2,2 ml con alfombrilla de sellado colocada) y funcionan como placas de almacenamiento o reservorios.
  • Una marca negra en la esquina garantiza la orientación correcta
  • Las aperturas en los laterales de la placa permiten una extracción fácil de las alfombrilla o la película
  • La tapa transparente extraíble, que encaja incluso con la alfombrilla colocada, está disponible para el transporte o el almacenamiento en congelador
  • Autoclavables y congelables a –90 °C
Certificaciones: Conform to SBS standards.