Probetas graduadas
Proveedor: Brand
PLASTIBRAND®
612-4641EA 4.1 EUR
612-4641 612-4365 612-4643 612-4642 612-4362 612-4361 612-4364 612-4363 612-4648 612-4359 612-4645 612-4644 612-4358 612-4647 612-4646 612-4360
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
PP, Alta transparencia, forma alta, clase B.
  • Calibrados para contener (TC, In)
  • Con escala impresa en azul o escala grabada
  • La exposición a temperaturas de hasta +80 °C no causará que se excedan de forma permanente los límites de tolerancia; se recomiendan temperaturas en la limpieza inferiores a +60 °C para preservar las marcas y las inscripciones