Probetas graduadas, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
SILBERBRAND
612-0852EA 0 EUR
612-0852 612-0851
Probetas graduadas, SILBERBRAND
Probetas Probetas graduadas
Boro 3.3, alta, clase B.
  • Calibradas por contenido (TC, In)
  • Base hexagonal, con pico
  • Marcas de graduación cortas, en blanco
Certificaciones: DIN EN ISO 4788