Esta buscando: Máscaras
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Máscaras faciales hechas de PP no tejido de 3 capas con un puente nasal y lazos o lazos para las orejas.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cleanroom, duck bill face masks feature superior particle and bacterial filtration efficiency plus low particle shedding. These moisture resistant, cl...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Promoción
Numero del catalogo: (113-0713)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: La máscara rostro con puente nasal está realizada en dos capas de PP no tejido.
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cleanroom face masks are manufactured with non woven polypropylene/polyethylene (ES) / melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Las máscaras para sala limpia Maximum cuentan con una construcción de 3 capas para una eficiencia superior de filtración de partículas y bacterias. Es...
Promoción
Numero del catalogo: (114-9101)
Proveedor: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Descripción: Máscara para higiene, Con enganches para oreja, PP, verde
UOM: 1 * 50 UN
Numero del catalogo: (76470-110)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 UN
Proveedor: DESCO
Descripción: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Proveedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descripción: Sterile cleanroom facemasks.
Proveedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descripción: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Promoción
Numero del catalogo: (113-8158)
Proveedor: Nitritex
Descripción: Velo facial suave no estéril con diadema y pieza nasal fabricado mediante unión ultrasónica.
UOM: 1 * 1.000 UN
Proveedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descripción: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Numero del catalogo: (113-9994)
Proveedor: 3M MEDICAL
Descripción: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: Nitritex
Descripción: Mascarillas hechas de 3 capas, PP / PE, tejido unido por ultrasonidos con visores antiniebla integrados. El revestimiento exterior consta de PE no tej...
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom