Taburetes, móviles, escalón
Proveedor: WEDO Werner Dorsch
139-9801EA 141 EUR
139-9801 139-9803 139-9804 139-0628 139-0805
Taburetes, móviles, escalón
Escalas y taburetes
Este resistente taburete alto está fabricado con polipropileno resistente a la radiación UV y montado sobre tres ruedas que ofrecen una movilidad completa. Cuando se usa, las ruedas se retraen, ofreciendo una plataforma segura.
  • Soporta hasta 150 kg
  • Montaje de cierre rápido, no requiere el uso de herramientas
Certificaciones: EN 14183 (DIN 4569), aprobación TÜV GS.