Taburetes, móviles, metal
Proveedor: WEDO Werner Dorsch
139-1187EA 251 EUR
139-1187 139-1176 139-9926 139-9927
Taburetes, móviles, metal
Escalas y taburetes
Fabricada con acero resistente con revestimiento pulvimetalúrgico y montada sobre tres ruedas que permiten una movilidad completa. Cuando se usa, las ruedas se retraen, ofreciendo una plataforma segura.
  • Bases de goma antideslizantes, plomo y fijador sin cadmio
  • Aprobación TÜV GS, soporta hasta 150 kg
  • Montaje de cierre rápido, no requiere el uso de herramientas
Certificaciones: EN 14183 (DIN 4569).