Aluminio, anodizado en color amarillo/negro. Superficies de trabajo de altura regulable para una colocación precisa de las herramientas y recipientes en aparatos de laboratorio. Modelo de gran estabilidad gracias al sistema especial con dos ejes.
- Disponibles con o sin ruedas, fijas o móviles
- El sistema de dos ejes garantiza una estabilidad excepcional
- Soportan cargas pesadas
- Resistentes a la corrosión y a una amplia gama de productos químicos
- Se pueden controlar a distancia
En los modelos con motor eléctrico se pueden ajustar las posiciones límite superior e inferior en la posición deseada. Al llegar a esta posición, la plataforma elevadora se detiene automáticamente. Estas plataformas elevadoras son adecuadas también para realizar tareas repetitivas. Se pueden controlar a distancia y su velocidad se puede controlar de manera continuada.