Esta buscando: Elevadores de laboratorios
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: High quality, stable and inexpensive range of lifting platforms for a variety of uses. With plates made from matt, brushed, non rusting stainless stee...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Aluminio, anodizado en color. Con orificio roscado M10 en el centro de la placa para fijar varillas de soporte (desde el número de referencia 245-0006...
Proveedor: GRAUER RUDOLF
Descripción: These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Numero del catalogo: (245-0025)
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: JUCHHEIM KARL KURT GMBH & CO K
Descripción: Aluminium alloy, with epoxy resin coating. These manually operated lifting stages provide high stablity.
Proveedor: JUCHHEIM KARL KURT GMBH & CO K
Descripción: These hydraulic lifting stages feature a robust construction in light alloy or stainless steel.
Numero del catalogo: (BELAF183910001)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HECH42011010)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom