Etiquetas, Tough-Tags® láser
Proveedor: Diversified Biotech
Tough-Tags®
DIVECLTT-3000EA 251 EUR
DIVECLTT-3000 DIVEMISL-1000 DIVECLTT-1000 DIVECLTT-2000 DIVETTLW-2016-G DIVETTLW-2016-B DIVELTTI-1000 DIVETTLW-2016-Y DIVETTGP-1050 817-2122 817-2121 DIVETTLW-KK-20 DIVERNBW-3100 DIVERNBW-3000 DIVETTLW-2016-R DIVELTTM-1000
Etiquetas, Tough-Tags® láser
Etiquetas
Estas etiquetas de poliéster Tough-Tags® están especialmente recubiertas para aceptar fácilmente la impresión láser.
  • Resistente a temperaturas de -40 a +121 °C
  • Químicamente inerte, resiste la mayoría de los disolventes orgánicos y agentes cáusticos
  • Se adhieren a la mayoría de los plásticos, vidrios y metales sin agrietarse, pelarse o degradarse
Las Tough-Tags® resisten los baños de agua hirviendo, el autoclave y las temperaturas moderadas de congelación. Los tubos etiquetados con Tough-Tags® se deslizan fácilmente dentro y fuera de los rotores de centrífuga sin atascarse.