¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "etiquetas-adhesivas"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/81/18944881.jpg
Las etiquetas adhesivas pueden fijarse a cualquier recipiente o equipo de superficie seca para una rápida identificación. Los modelos de etiquetas adhesivas funcionan bien con todos los dispositivos de escritura o son compatibles con las máquinas de impresión para un etiquetado eficiente. Las etiquetas son extraíbles del papel de respaldo o permanentes en rollos o hojas compactas se pueden despegar facilmente. La temperatura y la resistencia química proporcionan un etiquetado incluso en aplicaciones de prueba severas. Las etiquetas libres de manchas están disponibles en diferentes colores, formas y tamaños para satisfacer cualquier necesidad.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"32"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Las etiquetas y el adhesivo han sido diseñados para soportar temperaturas de −196 a +121 °C. Las etiquetas VWR® son ideales para crioalmacenamiento y ...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Las etiquetas y adhesivos se han diseñado para aguantar temperaturas de -196 a +121 °C, por lo que son ideales para el crioalmacenamiento y para ...
Proveedor:  BÜRKLE
Descripción:   Precinto de control con un adhesivo aprobado para su uso con alimentos. La potencia del adhesivo es casi la misma que la del original. Igual que el or...
Proveedor:  BÜRKLE
Descripción:   Diseñado para sellar los orificios en sacos o cajas creados al tomar las muestras, el potente adhesivo de la etiqueta "close-it®" permite la adherenci...
Proveedor:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descripción:   Para uso general en laboratorio. Sin dispensador.
Proveedor:  Sampling Systems
Descripción:   Etiquetas, Quality Control, Dimensiones: 95×95 mm, amarillo
Numero del catalogo: (331-0058)
Proveedor:  BÜRKLE
Descripción:   Se conservan muestras de retención para permitir realizar comparaciones más tarde. La confirmación inequívoca de que la muestra de retención es idénti...
UOM:  1 * 1 Rolo
Proveedor:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descripción:   Etiquetas autoadhesivas. Ideal para rotular muestras y documentos. Vistosas y fluorescentes. Se pueden escribir con cualquier tipo de utensillo de esc...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 32
  1  2  3  4  Siguiente