Esta buscando: Barriles, Barriles, Tambores
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: HDPE, transparente.
Proveedor: Sampling Systems
Descripción: These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
Proveedor: NEW PIG
Descripción: Tough enough for rough handling, guaranteed. Ship your haz waste in our UN rated overpacks to stay compliant with regs.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: HDPE white containers with red screw lid.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Tubs, round, made of HDPE. For every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub...
Proveedor: Sampling Systems
Descripción: These stainless steel containers are made from high-quality 316L stainless steel and are ideal for almost all aplications, including GMP use.
Proveedor: Sampling Systems
Descripción: These drums which incorporate a sloping base allow the container to drain completely.
Proveedor: Sampling Systems
Descripción: Made of stainless steel.
Proveedor: Kautex
Descripción: HDPE. Con tapa y anillo de sujeción.
Proveedor: Sampling Systems
Descripción: These stainless steel containers from 2 litres up to 300 litres are designed for storing and processing powders and liquids.
Proveedor: CURTEC
Descripción: HDPE drums, with screw lid.
Proveedor: CURTEC
Descripción: Drums, made of UV safe HDPE, with screw lid. For storage and shipment of UV sensitive powders, pastes and liquids.
Promoción
Proveedor: LAMAPLAST
Descripción: Drums, made of HDPE, blue, UN approved, with lid.
Proveedor: CURTEC
Descripción: Barril, estándar, blanco, red screw lid, HDPE, Altura: 449 mm, Ø ext.: 338 mm, Ø orificio: 295 mm
Proveedor: RIXIUS
Descripción: HDPE, azul.
Numero del catalogo: (LAMA207)
Proveedor: LAMAPLAST
Descripción: HDPE, narrow neck
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom