¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (25)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Gafas /Googles
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/77/18709577.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Gafas panorámicas ligeras para salas limpias.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1840)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1839)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1841)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Gafas panorámicas estériles para salas limpias con una montura ligera, ventilación indirecta y banda para la cabeza sin látex que no genera pelusas. L...
UOM:  1 * 10 UN
Proveedor:  Bollé Safety
Descripción:   B-line is a safety eyewear range designed to protect wearers from industrial risks.
Numero del catalogo: (UVEX9405.714)
Proveedor:  UVEX
Descripción:   The large goggles are suitable to use with prescription eye wear and filtering half masks.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-0302)
Proveedor:  Bollé Safety
Descripción:   Estas cómodas gafas con pantalla contínua son adecuadas para ajustar sobre gafas graduadas.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 43
  1  2  3  4  5  6  Siguiente